Merck
930873
Sigma-Aldrich
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]copper chloride
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36ClCuN2
分子量:
487.59
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
関連するカテゴリー
アプリケーション
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]copper chloride is an NHC catalyst bearing a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. This catalyst can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930873-500MG:
930873-100MG:
930873-BULK:
930873-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)