Merck
930040
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride
≥95%
別名:
1-Benzyl-3-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31ClN2
CAS番号:
分子量:
382.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
アプリケーション
3-Benzyl-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride is a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydro functionalization reactions. When combined with a group 11 metal (Cu, Au, Ag), this ligand can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
930040-500MG:
930040-BULK:
930040-VAR:
930040-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)