Merck
929506
Sigma-Aldrich
ItOct-bimy HCl
≥95%
別名:
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H39ClN2
分子量:
379.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
InChI
1S/C23H39N2.ClH/c1-20(2,3)15-22(7,8)24-17-25(19-14-12-11-13-18(19)24)23(9,10)16-21(4,5)6;/h11-14,17H,15-16H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
IVGBTUCNWBOROK-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
ItOct-bimy HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu-bimy (673390) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929506-100MG:
929506-BULK:
929506-500MG:
929506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)