Merck
928666
Sigma-Aldrich
SItHept HCl
≥95.0%
別名:
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H35ClN2
分子量:
302.93
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
関連するカテゴリー
アプリケーション
SItHept HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
928666-500MG:
928666-VAR:
928666-BULK:
928666-1EA:
928666-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)