Merck
930202
Sigma-Aldrich
3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride
≥95%
別名:
3-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethyl-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H37ClN2
分子量:
425.05
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
SMILES記法
CC1=C(C)[N+](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)=CN1CC3=C(C)C=C(C)C=C3C.[Cl-]
InChI Key
VEFYQHOVUBFLHY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride is a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. When combined with a group 11 metal (Cu, Au, Ag), this ligand can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
930202-VAR:
930202-BULK:
930202-500MG:
930202-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)