品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]gold chloride is an NHC catalyst bearing a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. This catalyst can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
931268-100MG:
931268-VAR:
931268-BULK:
931268-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)