powder
mp
181-185 °C
アプリケーション
Umicore HS432 is a homogeneous catalyst useful for hydrosilylation reactions.
保管および安定性
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
WGK
WGK 3
Jan Code
908835-1G:
908835-VAR:
908835-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)