Merck
260916
Sigma-Aldrich
エチレンビス(トリフェニルホスフィン)白金(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2Pt(H2C=CH2)
CAS番号:
分子量:
747.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
129-132 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Pt].C=C.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H4.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;/h2*1-15H;1-2H2;
InChI Key
RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルケンとアルキンの配位子交換のための求核性金属化学種、ヒドロシリル化の触媒、活性化C-X結合への酸化的付加の試薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260916-1G:
260916-BULK:
260916-VAR:
260916-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gevorgyan, V.; Borisova, L. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 424, 15-15 (1992)
Kurosawa, H.; Ogoshi, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2813-2813 (1990)
Uchimaru,Y.; Brandl, P.; Tanaka, M.; Goto, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 744-744 (1993)