Merck
244961
Sigma-Aldrich
テトラキス(トリフェニルホスフィン)白金(0)
97%
別名:
Pt(PPh3)4, 白金(0)-テトラキス(トリフェニルホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pt[(C6H5)3P]4
CAS番号:
分子量:
1244.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pt].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pt/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI Key
SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラキス(トリフェニルホスフィン)白金(0)は、白金錯体の前駆物質として使用されます。
炭素-カルコゲン結合の切断により、ジチエニルジテルリドなどの有機カルコゲン化合物への酸化的付加を受けることができます。この反応は、均一な触媒作用の役割を果たすことができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
244961-VAR:
244961-5G:
244961-250MG:
244961-1G:
244961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zerovalent platinum chemistry. VIII. The reactions of nitric oxide with tris-and tetrakis (triphenylphosphine) platinum (0).
Cenini S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 6, 182-184 (1972)
The X-ray crystallographic study of the reaction of bis (2-thienyl) ditelluride with tetrakis (triphenylphosphine) platinum or-palladium.
Oilunkaniemi R, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 595(2), 232-240 (2000)
Reactions of elemental sulfur with tetrakis (triphenylphosphine) platinum (0). Formation of a complex containing very nucleophilic bridging sulfido ligands.
Gukathasan R R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 61(11), 2490-2492 (1983)
New oxidative substitution reactions of tetrakis (triphenylphosphine) platinum (0).
Tayim H A and Akl N S
J. Inorg. Nucl. Chem., 36(5), 1071-1074 (1974)