アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アクロレインジエチルアセタールは、化学的選択性に優れたHeckアリール化反応を進行させるために広く使用されており、その合成の目的物質は3-アリルプロパン酸エステルまたは桂皮アルデヒド誘導体です。
次のような天然物を合成する際の前駆体の1つとしても使用されています:(−)-(Z)-デオキシプカリド、(−)-ラウリマリド、ボトリジプロディン、ネオラウリマリドおよびイソラウリマリド。
次のような天然物を合成する際の前駆体の1つとしても使用されています:(−)-(Z)-デオキシプカリド、(−)-ラウリマリド、ボトリジプロディン、ネオラウリマリドおよびイソラウリマリド。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
A24001-25G:
A24001-BULK:
A24001-VAR:
A24001-100G:
A24001-10KG:
Synthesis of (?)-and (−)-botryodiplodin using stereoselective radical cyclizations of acyclic esters and acetals.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 3005-3018 (2003)
Total synthesis of neolaulimalide and isolaulimalide.
Organic Letters, 10(20), 4701-4704 (2008)
Chemoselective Heck arylation of acrolein diethyl acetal catalyzed by an oxime-derived palladacycle.
Tetrahedron, 61(41), 9688-9695 (2005)
Total Synthesis of Microtubule-Stabilizing Agent (-)-Laulimalide1.
The Journal of Organic Chemistry, 66(26), 8973-8982 (2001)
An efficient palladium-catalyzed synthesis of cinnamaldehydes from acrolein diethyl acetal and aryl iodides and bromides.
Organic Letters, 5(5), 777-780 (2003)