About This Item
化学式:
C2H5OCH=C(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
114.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4792 (lit.)
bp
78-81 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC=C(C)C=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-8-5-6(2)4-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
KDOAHVPFGIYCEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-エチルメタクロレインは以下の合成で使用されました:
- 5,10-ジデアザ-5,6,7,8-テトラヒドロ葉酸(DDATHF)
- 改変Friedlander(フリードレンダー)合成によるキノリン
- 3-[2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキシルオキシ-(1R, 2S, 5R)]-2-メチル-2E-プロペナール
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.9 °F - closed cup
引火点(℃)
35.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232548-1G:
232548-VAR:
232548-BULK:
232548-10G:
Synthesis of quinolines via ortho-lithiated N-acylanilines. A modified Friedlaender synthesis.
Cho IS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(26), 7288-7291 (1991)
Photooxygenation of chiral dienol ethers: asymmetric synthesis of alkoxydioxines.
Dussault PH, et al.
Tetrahedron, 55(38), 11437-11454 (1999)
E C Taylor et al.
Investigational new drugs, 14(3), 281-285 (1996-01-01)
A new and extremely efficient synthesis of DDATHF from 4-vinylbenzoic acid and bromomalondialdehyde as precursors has been developed which proceeds in 48% overall yield.