Merck
479535
Sigma-Aldrich
白金(0)-1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン錯体 溶液
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
別名:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS番号:
分子量:
381.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
品質水準
濃度
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
密度
0.984 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI Key
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
479535-VAR:
479535-5G:
479535-25G:
479535-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)