Merck
254029
Sigma-Aldrich
Chloroplatinic acid 水和物
99.995% trace metals basis
別名:
Hexachloroplatinic(IV) acid 水和物, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) 水和物, Platinic chloride 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
409.81 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
組成
Pt, 38-40%
mp
60 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化白金酸水和物は、最も溶けやすい白金化合物の1つです。
アプリケーション
白金金属とその化合物の合成に使用されます。
包装
乾燥窒素ガス下で充填されます。
保管および安定性
1.吸湿性のある材料であるため、常に乾燥した不活性ガスを充填したグローブバッグまたはグローブボックス内で取り扱ってください。
2.吸湿と劣化を防ぐため、1回で使い切ることが推奨されます。必要に応じて、開封後は乾燥した不活性ガスの下で再包装し、密封してください。
3.注意して保管してください。遮光し、常に乾燥した不活性雰囲気の中で密閉容器に保管してください。乾燥した不活性ガス中で乾燥剤を入れたデシケータに容器ごと入れて、二重に保管することが推奨されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254029-250MG:4548173934303
254029-1G:4548173934297
254029-5G:4548173934310
254029-BULK:
254029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Galvanic synthesis of three-dimensional and hollow metallic nanostructures
Park SH, et al.
Nanoscale Research Letters, 9(1), 679-679 (2014)
Víctor de la Asunción-Nadal et al.
Chemical science, 11(1), 132-140 (2020-02-29)
Tungsten disulfide (WS2)-based micromotors with enhanced electrochemical and photo-catalytic activities are synthesized using a greatly simplified electrochemical deposition protocol at room temperature involving exclusively tungstic acid and sulfate as metal and sulfur sources without further building chemistry. The WS2-based micromotors
Control over the branched structures of platinum nanocrystals for electrocatalytic applications.
Ma L, et al.
ACS Nano, 6(11), 9797-9806 (2012)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal