Merck
371904
Sigma-Aldrich
1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサン
97%
別名:
1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジビニルジシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHSi(CH3)2]2O
CAS番号:
分子量:
186.40
Beilstein:
1762585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
InChI Key
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ポリシロキサン樹脂の屈折率に対するフェニル側鎖含有量の合成と効果に関する研究:この研究では、ポリシロキサン樹脂の特性を変更するために、1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサンを末端基として使用しました(Ramli et al., 2015)。
  • ヒドロシリル化およびヒドロチオラール化反応により得られたウンデシレン酸ベースのポリジメチルシロキサン:この論文では、ポリジメチルシロキサンの合成における 1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサンのブロッキング剤としての使用について検討しています(Milenin et al., 2020)。
  • 1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサンの添加による、高電圧リチウム豊富マンガン系層状酸化物カソードの電気化学的特性の効率的な改善:リチウム豊富層状酸化物カソードの電気化学的特性を向上させるために、添加剤 1,3-ジビニルテトラメチルジシロキサンが使用されました(Huang et al., 2023)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.1 °F - closed cup
引火点(℃)
21.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371904-VAR:
371904-10G:
371904-50G:
371904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seungmin Shin et al.
Nanotechnology, 27(47), 475301-475301 (2016-10-27)
Novel polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) resists, which are based on a new photo-crosslinking system via Wolff rearrangement, are developed as ideal replica mold materials for ultraviolet-nanoimprint lithography. These POSS resist materials are synthesized by incorporating diazoketo and hydroxyl groups into
B Sivaranjini et al.
Scientific reports, 8(1), 8891-8891 (2018-06-13)
A simple and effective approach for vertical alignment of liquid crystals (LCs) over a functionalized transparent flexible substrate is described. Surface characterization of this commercially available plastic substrate through X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR-IR)