Merck
448621
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5-ヘキサメチルトリシロキサン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2SiHO]2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
208.48
Beilstein:
1746341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.383 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
InChI Key
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
448621-VAR:
448621-10ML:
448621-BULK:
448621-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liu Yang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 12884-12890 (2015-06-05)
Hydrogen-bond acidic polymers are important high affinity materials sensitive to organophosphates in the chemical warfare agent sensor detection process. Interactions between the sensor sensitive materials and chemical warfare agent simulants were studied by inverse gas chromatography. Hydrogen bonded acidic polymers
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
448621-50ML
448621-10ML4061832312668