444278
デカメチルシクロペンタシロキサン
97%
別名:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Decamethylpentacyclosiloxane
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChI Key
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 合成化学の分野で、より環境に配慮した溶媒として。
- さまざまな塩基触媒によりポリシロキサンポリマーを得る重合において単量体ユニットとして。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444278-BULK:
444278-VAR:
444278-50ML:
444278-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック