Merck
205389
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシロキサン
≥98%
別名:
HMDSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
162.38
Beilstein:
1736258
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
101 °C
mp
−59 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサメチルジシロキサン(HMDSO)は、直鎖状のポリジシロキサンであり、シリコン化合物薄膜のプラズマ促進化学蒸着(PE-CVD)の原料として広く使用されている有機ケイ素試薬です。またシリコン集積回路技術においてシランの代替品としても使用されます。HMDSOの電子衝撃による解離性イオン化について、フーリエ変換質量分析を用いた研究が行われています。大気圧グロー(APG)放電によるHMDSO薄膜のプラズマ重合が報告されています。148KのHMDSO結晶は単斜晶です。HMDSOをP4S10に添加すると、チオン化剤としての効率が向上します。
アプリケーション
ヘキサメチルジシロキサンは以下の用途に用いられています:
  • 乾式沈着法により制御された疎水性シリコンナノ層を有するガス拡散層(GDL)の作製に
  • アルギニンとグルコースをそれぞれ触媒、還元剤として使い、シリカ被膜銀ナノ粒子の作製に
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205389-VAR:
205389-5ML:
205389-100ML:
205389-BULK:
205389-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thin films deposition from hexamethyldisiloxane and hexamethyldisilazane under dielectric-barrier discharge (DBD) conditions.
Schmidt-Szalowski K, et al.
Plasmas and polymers, 5(3-4), 173-190 (2000)
Tae-Jun Ko et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(9), 5506-5513 (2015-02-18)
Reliable operation of a proton exchange membrane fuel cell requires proper water management to prevent water flooding in porous carbon materials such as the gas diffusion layer (GDL). In contrast to the conventional GDL that uses the "wet" dip-coating process
Philippe Saint-Cricq et al.
Journal of materials chemistry. B, 1(19), 2451-2454 (2013-05-21)
Mesoporous silica-coated silver nanoparticles (Ag@MSN) were prepared by a two step synthesis in an environment friendly way. Arginine and glucose were used as a catalyst for the formation of silica and as a reducing agent for silver ions, respectively, in
Israel Sifuentes-Nieves et al.
International journal of biological macromolecules, 144, 682-689 (2019-12-21)
In the present study, the effect of plasma treatment on the structural properties of three granular corn starches (normal, Hylon V and Hylon VII) was investigated. Thermal (TGA/DSC), structural (XRD/FTIR) and chemical (XPS) properties were evaluated. Plasma treatment resulted in
The Raman Spectra of Hexamethyldisilane and Hexamethyldisiloxane.
Murata H and Kumada M.
J. Chem. Phys., 21(5), 945-945 (1953)