Merck
52630
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルジシロキサン
puriss., ≥98.5% (GC)
別名:
HMDSO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
162.38
Beilstein:
1736258
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HMDSO(ヘキサメチルジシロキサン)は、有機ケイ素化合物です。無毒性の環境に優しいモノマーです。有機ケイ素薄膜を合成するための前駆体として使用できます。カルボン酸やアルコールのシリル化剤として働きます。さらに、塩化アロイルの調製にも使用されます。HMDSOは撥水剤としてよく使われます。
アプリケーション
ヘキサメチルジシロキサンは、以下の用途に使用されています:
  • 疎水性/親水性ケイ酸ナトリウムを用いたシリカキセロゲル調製のための、エタノール-n-ヘキサン溶液存在下での変性剤として。
  • グラフェン量子ドット(GQD)からなるMIM(金属-絶縁体-金属)構造に誘電体層を形成し、2端子NVM(不揮発性メモリ)デバイスを作成するため。
特徴および利点
ヘキサメチルジシロキサンは、優れた熱安定性を備えています。
その他情報
カルボン酸の容易なシリル化;スルフィン酸エステルの合成での塩化物アニオン受容体として
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52630-500ML:
52630-BULK:
52630-100ML:
52630-1L:
52630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Matsumoto et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1475-1475 (1980)
J. Drabowicz
Chemistry Letters (Jpn), 1753-1753 (1981)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Pavel Solař et al.
Scientific reports, 7(1), 8514-8514 (2017-08-19)
Nanoparticles composed of multiple silver cores and a plasma polymer shell (multicore@shell) were prepared in a single step with a gas aggregation cluster source operating with Ar/hexamethyldisiloxane mixtures and optionally oxygen. The size distribution of the metal inclusions as well
Anastasia Spyrogianni et al.
Journal of colloid and interface science, 507, 95-106 (2017-08-07)
The surface chemistry of synthetic amorphous silicas is essential for their applicational performance and for understanding their interactions with biological matter. Synthesis of silica by flame spray pyrolysis (FSP) allows to control the content and type of hydroxyl groups which