Merck
376078
Sigma-Aldrich
(イソプロペニルオキシ)トリメチルシラン
≥85%
別名:
2-(トリメチルリシロキシ)プロペン, IPOTMS, アセトンエノールトリメチルシリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
130.26
Beilstein:
1849023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥85%
フォーム
liquid
不純物
10-15% hexamethyldisiloxane
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
密度
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H14OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI Key
UAIFZYSPVVBOPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(Isopropenyloxy)trimethylsilane is an enol silyl ether. It participates as nucleophile in Lewis acid-promoted C3-nucleophile substitution of tetracyclic bromide. It is reported to participate in the total synthesis of (±)-powelline. It is reported to participate in dityltin bis(triflate) catalyzed Michael addition reaction of enol silyl ethers.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
376078-1G:
376078-BULK:
376078-VAR:
376078-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14940-14943 (2011-08-31)
Concise and enantioselective total syntheses of (+)-naseseazines A and B are described. Our regioselective and directed dimerization of diketopiperazines provides their critical C3-C(sp(2)) linkages, an assembly with plausible biogenetic relevance. We revise the absolute stereochemistry of (+)-naseseazines A and B.
Katherine M Bogle et al.
Organic letters, 12(6), 1252-1254 (2010-02-24)
The total synthesis of (+/-)-powelline (13 linear steps in an overall yield of 6%) and (+/-)-buphanidrine (14 linear steps and a 6% overall yield) and has been achieved using a novel approach to the crinane skeleton. An organocatalytic oxidative coupling
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)