Merck
415014
Sigma-Aldrich
ビニルオキシ-トリメチルシラン
97%
別名:
(トリメチルシロキシ)エチレン, TMSO-エテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOCH=CH2
CAS番号:
分子量:
116.23
Beilstein:
1738846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
沈殿が生じても使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
415014-BULK:
415014-VAR:
415014-1G:
415014-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Color stability and spectroscopic properties of deoxyvitisins in aqueous solution
Sousa A, et al.
New. J. Chem., 38(2), 539-544 (2014)
Deoxyvitisins: a new set of pyrano-3-deoxyanthocyanidins.
Sousa A, et al.
Tetrahedron Letters, 54(35), 4785-4788 (2013)
Marcos N Eberlin
Journal of mass spectrometry : JMS, 41(2), 141-156 (2006-02-01)
This article discusses the application of gas-phase ion/molecule reactions for fine structural elucidation in mass spectrometry. This approach is illustrated via a representative collection of class- and functional group-selective reactions, a few of historical relevance as well as by more
Inside the black box-Perspectives on transformations in catalysis.
Fogg DE.
Canadian Journal of Chemistry, 86(10), 931-941 (2008)
A novel synthetic pathway to vitisin B compounds.
Oliveira J, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3933-3935 (2009)