Merck
445916
Sigma-Aldrich
硫化ビニルエチル
96%
別名:
(Ethylthio)ethene, Ethyl vinyl sulfide, Ethylsulfanylethene, Vinyl ethyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SCH=CH2
CAS番号:
分子量:
88.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCSC=C
InChI
1S/C4H8S/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
AFGACPRTZOCNIW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
445916-VAR:
445916-5ML:
445916-BULK:
445916-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D R Warner et al.
Biochemistry, 35(14), 4480-4484 (1996-04-09)
Thioether S-methyltransferase is an important enzyme in the metabolism of sulfur and selenium-containing compounds in animals. Ethyl vinyl sulfide was previously shown to be a substrate for this enzyme yielding methyl ethyl vinyl sulfonium ion (MEVS+) upon reaction with S-adenosylmethionine.