Merck
06030
Sigma-Aldrich
2-プロペン-1-チオール
technical, ~60% (GC)
別名:
アリルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2SH
CAS番号:
分子量:
74.14
Beilstein:
1697523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~60% (GC)
屈折率
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
保管温度
−20°C
SMILES記法
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI Key
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
06030-BULK:
06030-25ML:
06030-VAR:
06030-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart