グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
>5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
80%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
317691-25G:
317691-100G:
317691-BULK:
317691-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック