Merck
PHL89470
(±)-L-アリイン
phyproof® Reference Substance
別名:
S-アリル-L-システインスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3S
CAS番号:
分子量:
177.22
Beilstein:
1724805
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
InChI Key
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
アリイナ-ゼによりアリシンに変換される含硫アミノ酸。アリシンは数種の哺乳類癌細胞株に対して細胞毒性があり、様々な外因性化学発癌物質により腫瘍形成が惹起されるのを防止します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: allium
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89470-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL89470-10MG