Merck
SML0337
Sigma-Aldrich
S-アリル-L-システイン
≥98% (HPLC)
別名:
L-デオキシアリイン, S-アリル-システイン, S-アリルシステイン, SAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2S
CAS番号:
分子量:
161.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -8 to -15°, c = 1 in H2O
white to beige
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-アリル-L-システインは、抗炎症特性を示します。プロオキシダント酵素を阻害し、金属をキレート化します。S-アリル-L-システインは、低血糖作用およびコレステロール低下作用を示します。アポトーシスを防ぎ、誘導型一酸化窒素シンターゼの活性を低下させ、核因子カッパB活性を遮断します。
生物化学的/生理学的作用
S-アリル-L-システインはニンニクに含まれる抗酸化、抗癌、高肝毒性、神経保護および神経栄養性活性を有する含硫黄アミノ酸です。
S-アリル-L-システインはニンニクに含まれる抗酸化、抗癌、高肝毒性、神経保護および神経栄養性活性を有する含硫黄アミノ酸です。S-アリル-L-システインは虚血損傷およびアルツハイマー病のいくつかの動物モデルにおいて強い活性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0337-50MG:
SML0337-BULK:
SML0337-VAR:
SML0337-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Julio César Tobón-Velasco et al.
Free radical biology & medicine, 53(5), 1024-1040 (2012-07-12)
Pharmacological activation at the basal ganglia of the transcription factor Nrf2, guardian of redox homeostasis, holds a strong promise for the slow progression of Parkinson's disease (PD). However, a potent Nrf2 activator in the brain still must be found. In
Mei-chin Mong et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(12), 3158-3165 (2012-03-08)
Renal protection of s-allyl cysteine (SAC) and s-propyl cysteine (SPC) in diabetic mice against inflammatory injury was examined. Each agent at 0.5 and 1 g/L was added to the drinking water for 10 weeks. SAC or SPC intake significantly reduced
Kevin T P Ng et al.
PloS one, 7(2), e31655-e31655 (2012-03-06)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is highly malignant and metastatic. Currently, there is no effective chemotherapy for patients with advanced HCC leading to an urgent need to seek for novel therapeutic options. We aimed to investigate the effect of a garlic derivative
Bioactive Nutraceuticals and Dietary Supplements in Neurological and Brain Disease: Prevention and Therapy (2014)
Patricia Rojas et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 22(10), 937-944 (2010-12-31)
S-Allylcysteine (SAC), the most abundant organosulfur compound in aged garlic extract, has multifunctional activity via different mechanisms and neuroprotective effects that are exerted probably via its antioxidant or free radical scavenger action. The 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-treated mouse has been the most widely