Merck
W530316
Sigma-Aldrich
ガーリックオイル(ブレンド)
artificial
別名:
ガーリック油
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
Kosher
屈折率
n20/D 1.560
密度
1.073 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; alliaceous
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
30~50 wt. % ジアリル ジスルフィド (FEMA #2028)
10~13 wt. % ジアリル トリスルフィド (FEMA #3265)
5~13 wt. % アリル ジスルフィド (FEMA #2042)
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W530316-SAMPLE-K:
W530316-1KG-K:
W530316-5KG-K:
W530316-VAR-K:
W530316-10KG-K:
W530316-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diallyl-disulphide is the effective ingredient of garlic oil that protects primary human osteoblasts from damage due to cigarette smoke.
Ehnert S, et al
Food Chemistry, 132(2), 724-729 (2012)
C C Wu et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 39(6), 563-569 (2001-05-11)
The modulation of garlic oil (GO) and three allyl compounds, diallyl sulfide (DAS), diallyl disulfide (DADS) and diallyl trisulfide (DATS), on the antioxidation system in rat livers and red blood cells was examined. Rats were orally administered GO (200 mg/kg