Merck
W248800
Sigma-Aldrich
フマル酸
FCC, FG
別名:
トランス-1,2-エチレンジカルボン酸, ボレチン酸, リケン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
116.07
FEMA番号:
2488
Beilstein:
605763
EC Number:
欧州評議会番号:
25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.025
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.350
FDA 21 CFR 175.105
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
形状
powder or crystals
自己発火温度
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フマル酸は、酸味があるため、食品産業で香味料として一般に使用されています。水溶性は低いです。フマル酸は、さまざまな食品への用途を拡大するため、湿潤剤であるスルホスクシン酸ジオクチルナトリウムとともに使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W248800-10KG:
W248800-SAMPLE:
W248800-25KG:
W248800-VAR-K:
W248800-10KG-K:
W248800-25KG-K:
W248800-1KG:
W248800-1KG-K:
W248800-BULK-K:
W248800-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Bas J Meussen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 94(4), 875-886 (2012-04-25)
Rhizopus oryzae is a filamentous fungus belonging to the Zygomycetes. It is among others known for its ability to produce the sustainable platform chemicals L: -(+)-lactic acid, fumaric acid, and ethanol. During glycolysis, all fermentable carbon sources are metabolized to
Tahar Ghnaya et al.
Chemosphere, 90(4), 1449-1454 (2012-10-03)
The implication of organic acids in Pb translocation was studied in two species varying in shoot lead accumulation, Sesuvium portulacastrum and Brassica juncea. Citric, fumaric, malic and α-cetoglutaric acids were separated and determined by HPLC technique in shoots, roots and
Emine Akar et al.
Carbohydrate polymers, 90(4), 1634-1641 (2012-09-05)
A novel biodegradable sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC)-based hydrogel was synthesized by using fumaric acid (FA) as a crosslinking agent at various ratios. Hydrogels (CMCF) were characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), X-ray
Timothy E L Douglas et al.
Macromolecular bioscience, 12(8), 1077-1089 (2012-06-01)
Alkaline phosphatase (ALP), an enzyme involved in mineralization of bone, is incorporated into three hydrogel biomaterials to induce their mineralization with calcium phosphate (CaP). These are collagen type I, a mussel-protein-inspired adhesive consisting of PEG substituted with catechol groups, cPEG
C Nieboer et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 20(4), 601-608 (1989-04-01)
For the past two decades fumaric acid (FA) therapy has become an increasingly popular treatment in Western Europe for psoriasis. FA therapy originally was developed by Schweckendiek and subsequently standardized by Schäfer. Schäfer's fumaric acid compound therapy (FACT) consists of