Merck
701300
Sigma-Aldrich
ビス(11-アジドウンデシル)ジスルフィド
99% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H44N6S2
CAS番号:
分子量:
456.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (HPLC)
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
InChI Key
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701300-VAR:
701300-BULK:
701300-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)