Merck
689807
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールアジド
PEG average Mn 2,000
別名:
α-メトキシ-ω-アジド-PEG, O-(2-アジドエチル)-O'-メチルポリエチレングリコール, PEG-アジド, mPEGアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
詳細
2000
品質水準
形状
powder
分子量
PEG average Mn 2,000
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
45-52 °C
Ω末端
azide
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689807-250MG:
689807-1G:
689807-BULK:
689807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.