製品名
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3115-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
JKA3115-1G | 4061833866818 |