Merck
JKA5036
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H2O2NCH2CH2CONH(CH2CH2O)nH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
詳細
Maleimide PEG Hydroxyl. Maleimide is thiol reactive and Hydroxyl is stable.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA5036-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Song, W., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JKA5036-1G4061833866948