Merck
689777
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-マレイミドプロピオニル)アミノエチル]-O'-[3-(N-スクシンイミジルオキシ)-3-オキソプロピル]ヘプタコサエチレングリコール
≥90% (oligomer purity)
別名:
MAL-PEG NHS, マレイミドプロピオニル-PEG NHSエステル(n = 27)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H127N3O35
分子量:
1570.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90% (oligomer purity)
形状
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
不純物
≤2% hydrolyzed product
Ω末端
NHS ester
α末端
maleimide
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C70H127N3O35/c74-65(5-8-72-66(75)1-2-67(72)76)71-7-10-81-12-14-83-16-18-85-20-22-87-24-26-89-28-30-91-32-34-93-36-38-95-40-42-97-44-46-99-48-50-101-52-54-103-56-58-105-60-62-107-64-63-106-61-59-104-57-55-102-53-51-100-49-47-98-45-43-96-41-39-94-37-35-92-33-31-90-29-27-88-25-23-86-21-19-84-17-15-82-13-11-80-9-6-70(79)108-73-68(77)3-4-69(73)78/h1-2H,3-64H2,(H,71,74)
InChI Key
QTIQGDBALCIANR-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689777-VAR:
689777-100MG:
689777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)