Merck
640379
Sigma-Aldrich
2-アミノピリジン-5-ボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-アミノ-5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン, 6-アミノピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
220.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)nc2
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChI Key
YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Substrate used in a microwave-assisted, four-component coupling process leading to amino substituted imidazopyridines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
640379-5G:
640379-BULK:
640379-1G:
640379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erin F Dimauro et al.
The Journal of organic chemistry, 72(3), 1013-1016 (2007-01-27)
The rapid and efficient synthesis of various 2,6-disubstituted-3-amino-imidazopyridines using a microwave-assisted one-pot cyclization/Suzuki coupling approach is described. The utility of a 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester as a robust and versatile building block for the synthesis of diverse compound libraries is