Merck
706256
Sigma-Aldrich
1H-ピラゾール-4-ボロン酸
≥95.0%
別名:
4-Pyrazoleboronic acid, Pyrazol-4-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BN2O2
CAS番号:
分子量:
111.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
146-151 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5BN2O2/c7-4(8)3-1-5-6-2-3/h1-2,7-8H,(H,5,6)
InChI Key
KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
706256-1G:
706256-250MG:
706256-BULK:
706256-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
706256-250MG4061832713519
706256-1G4061825960869