Merck
683876
Sigma-Aldrich
4-Aminocarbonylphenylboronic acid
≥95%
別名:
4-Carbamoylphenylboronic acid, 4-カルバモイルベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NCO)C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
164.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
229-234 °C
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BNO3/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H2,9,10)
InChI Key
GNRHNKBJNUVWFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に関わる反応物質です。
  • 置換ピレン誘導体合成のための鈴木宮浦、薗頭、およびブッフバルト・ハートウィッグクロスカップリング反応
  • アリール置換のオキサベンザインドールおよびメタノベンザインドール、または2-アミノイミダゾールトリアゾールの合成のための、鈴木宮浦反応
  • トリフラートおよびアルケンとの3成分カップリング
以下のような生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • STAT3タンパク質インヒビターとしての、ハイブリッドペプチド模倣分子
  • 抗うつ剤および抗不安剤としての、バソプレシンV1B受容体アンタゴニスト
  • CHK1インヒビターとしての(チエノピリジン)カボキサミド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683876-5G:
683876-BULK:
683876-VAR:
683876-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)