Merck
SML3763
Sigma-Aldrich
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
別名:
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13BClF3N2O4
CAS番号:
分子量:
436.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
Orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3763-5MG:
SML3763-VAR:
SML3763-25MG:
SML3763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)