アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule III
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Orally available prodrug of testosterone that has a long elimination half-life; androgen that acts as agonist of the androgen receptor (AR)
Testosterone cypionate is a prodrug of testosterone that has a long elimination half-life. It is an androgen and anabolic–androgenic steroid that acts as agonist of the androgen receptor (AR). Testosterone cypionate is mainly used in the treatment of low testosterone levels in men. Also, it was approved for treatment of hypogonadism.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3702-5MG:
SML3702-BULK:
SML3702-SMPL:
SML3702-VAR:
SML3702-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)