Merck
706078
Sigma-Aldrich
3-メチル-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
3-メチル-4-(4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン-2-イル)-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17BN2O2
CAS番号:
分子量:
208.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
129-134 °C
SMILES記法
Cc1n[nH]cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-7-8(6-12-13-7)11-14-9(2,3)10(4,5)15-11/h6H,1-5H3,(H,12,13)
InChI Key
MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706078-BULK:
706078-VAR:
706078-1G:
706078-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)