About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13BN2O3
CAS番号:
分子量:
208.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
フォーム
solid
品質水準
mp
90-94 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
InChI Key
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
適用法令
Jan Code
705039-1G:
705039-VAR:
705039-BULK:
705039-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)