Merck
549428
Sigma-Aldrich
PAMレジン
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
4-(ヒドロキシメチル)フェニルアセトアミドメチル-ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.7-1.3 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
SMILES記法
[X]CNC(=O)Cc1ccc(cc1)CO
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
549428-25G:
549428-VAR:
549428-BULK:
549428-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)