Merck
13609
Sigma-Aldrich
Wang樹脂
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
別名:
p-アルコキシ-ベンジルアルコール重合体結合, p-アルコキシベンジルアルコール樹脂, [4-(ヒドロキシメチル)フェノキシメチル]ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.1 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
alcohol
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
アプリケーション
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.