Merck
17095
Sigma-Aldrich
Wang樹脂
extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
別名:
p-アルコキシ-ベンジルアルコール重合体結合, p-アルコキシベンジルアルコール樹脂, [4-(ヒドロキシメチル)フェノキシメチル]ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
75-100 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
alcohol
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17095-BULK:
17095-10G:
17095-2.5G:
17095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The TFA-labile Wang resin is a standard support for batch synthesis of peptide acids following the Fmoc-/tBu-protection scheme.