Merck
706213
Sigma-Aldrich
1-(2-モルホリノエチル)-1H-ピラゾール-4-ボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26BN3O3
CAS番号:
分子量:
307.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
89-94 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
706213-VAR:
706213-1G:
706213-250MG:
706213-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)