Merck
740837
Sigma-Aldrich
4-イソオキサゾールボロン酸 ピナコール エステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14BNO3
CAS番号:
分子量:
195.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
110-115 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
InChI Key
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
740837-VAR:
740837-1G:
740837-BULK:
740837-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1