Merck
578770
Sigma-Aldrich
4-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン, 4-ピリジルボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BNO2
CAS番号:
分子量:
205.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI Key
NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
578770-1G:
578770-VAR:
578770-BULK:
578770-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction