Merck
513490
Sigma-Aldrich
4-カルボキシルフェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17BO4
CAS番号:
分子量:
248.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-9(6-8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI Key
IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
513490-5G:
513490-VAR:
513490-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The synthesis of biaryl compounds via the Suzuki coupling reaction has become more commonplace now that many arylboronic acids are readily available. We are pleased to offer arylboronic acid pinacol esters4 as part of a growing line of products used in the Suzuki coupling reaction.