Merck
721433
Sigma-Aldrich
4-エチニルフェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-(4-エチニルフェニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17BO2
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
66-70 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C#C
InChI
1S/C14H17BO2/c1-6-11-7-9-12(10-8-11)15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h1,7-10H,2-5H3
InChI Key
LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethynylphenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • For the functionalization of platinum nanoparticles to leverage their photoluminescence properties.
  • As an intermediate in the synthesis of covalent heterodyads of chlorophyll derivatives applicable as supramolecular light-harvesting systems.
  • As an intermediate in the preparation of F-18 radiolabeled galectin-3 inhibitors, which are used as surrogate positron emission tomography (PET) tracers of TD139 and GB1107.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721433-1G:
721433-BULK:
721433-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)