Merck
N257
Sigma-Aldrich
ナフタレン-1-ボロン酸
≥95.0%
別名:
1-ナフチルボロン酸, NSC 78936
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7B(OH)2
CAS番号:
分子量:
171.99
Beilstein:
2937504
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
crystals
mp
208-214 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
InChI Key
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナフタレン-1-ボロン酸は、次の用途で使用できます。
  • ホスト物質である9-アントラセン-スピロベンゾフルオレンを調製するための出発物質である安息香酸メチル5-ブロモ-2-(ナフタレン-1-イル)の合成。
  • セルロースの加水分解に用いる二官能基ポリマーの合成。
  • 青色発光するアントラセン誘導分子ガラスの調製に使用される主な中間体である9-(ナフタレン-1-イル)アントラセンの合成。
また、鈴木ホモカップリング反応に基づくボロン酸ベースの蛍光定量的糖センサーに基質として使用できます。
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
N257-5G:
N257-BULK:
N257-25G:
N257-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)