About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
254.1-262.7 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI Key
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741213-500MG:
741213-1G:
741213-BULK:
741213-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック