Merck
523976
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
(p-Hydroxyphenyl)boronic acid, 4-Hydroxybenzeneboronic acid, p-hydroxy-benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
137.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI Key
COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ヒドロキシフェニルボロン酸は、次の反応で反応物として使用できます。
  • 鈴木・宮浦カップリング反応およびスティルカップリング反応。
  • パラジウム触媒アミノカルボニル化反応およびクロスカップリング反応。
  • ホスフィン不含触媒としてバイオ担持パラジウムナノ粒子を調製するための鈴木反応。
  • テトラゾールのCu2O触媒好気性酸化的クロスカップリング反応。
また、次の調製/促進に使用できます。
  • PDK1阻害活性(癌細胞の増殖、生存および腫瘍形成阻害)の促進。
  • リビングROMPによるマクロ単調体法を介した、デンドロンのG4およびG5エステルを含む杆体様デンドロナイズドポリマーの調製。
  • 抗癌化学療法に用いるソニック・ヘッジホッグシグナル伝達阻害物質としてのエストロン誘導シクロパミンアナログの調製。
  • グラム陰性細菌感染症の治療に用いる酵素阻害物質の調製。
  • 鈴木・宮浦パラジウム触媒クロスカップリングによるオリゴアレーンの調製。
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
523976-1G:
523976-VAR:
523976-BULK:
523976-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhaoyang Lu et al.
Soft matter, 12(17), 3860-3867 (2016-03-31)
The self-assembling behavior of coil-rod-coil molecules 1a, 1b, and 2a, 2b was investigated using DSC, POM, SAXS, and AFM in bulk and aqueous solutions. These molecules contain p-quinquephenyl groups as rod segments incorporating lateral hydroxyl or methoxyl groups in the
Stéphanie Blanchard et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(8), 2880-2884 (2012-03-23)
A series of 2-anilino substituted 4-aryl-8H-purines were prepared as potent inhibitors of PDK1, a serine-threonine kinase thought to play a role in the PI3K/Akt signaling pathway, a key mediator of cancer cell growth, survival and tumorigenesis. The synthesis, SAR and
Synthetic approach to the chemical isostere of O-methyl honokiol
Cui, M.; Kim, H. S.
Synlett, 23, 311-313 (2012)
Highly selective palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions on a cavitand scaffold
Csok, Z.; Takatsy, A.; Kollar, L.
Tetrahedron, 68, 2657-2661 (2012)
Synthesis of Rod-Like Dendronized Polymers Containing G4 and G5 Ester Dendrons via Macromonomer Approach by Living ROMP
Kim, K.O.; Choi, T-L.
ACS Macro Letters, 1, 445-448 (2012)